Få mere at vide
Vitlab™ Gradueret bæger i blå forhøjet skala
Beskrivelse
- Meget gennemsigtigt polypropylen bæger
- For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 50 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 80 mm |
| Mængde | 24 Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | DIN EN 285 |
| Vis mere |