Få mere at vide
Vitlab™ Gradueret bæger i blå forhøjet skala
Artikelnummer. 10602821
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
Artikelnummer. 10602821
Brand: Vitlab™ 445081
Brug disse polypropylenbægre til en række generelle laboratorieapplikationer. VITLAB™ Blue Raised Scale Graduated Beakers har et stabilt håndtag, der er let at gribe, og en letlæselig, præget blå skala.
  • Meget gennemsigtigt polypropylen bæger
  • For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
Tekniske data
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 210 mm
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 270 mm
Mængde 6 Pk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Skala Blå forhøjet skala