Få mere at vide
Vitlab™ Gradueret bæger i blå forhøjet skala
Artikelnummer. 10521833
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10521833 50 mL Pakke med 24
10517951 50 mL Hver
10757981 100 mL Hver
10689622 100 mL Pakke med 24
10709242 250 mL Pakke med 12
10716831 3000 mL Hver
10605173 3000 mL Pakke med 6
10602821 5000 mL Hver
11782729 5000 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10521833 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 446081
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse polypropylenbægre til en række generelle laboratorieapplikationer. VITLAB™ Blue Raised Scale Graduated Beakers har et stabilt håndtag, der er let at gribe, og en letlæselig, præget blå skala.
  • Meget gennemsigtigt polypropylen bæger
  • For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
Tekniske data
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 70 mm
Mængde 24 Pk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Skala Blå forhøjet skala