Få mere at vide
Fisherbrand™ Farvekodet Micro PTFE rørestang
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
2 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Farve:
Blå
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Rød |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Længde (metrisk) | 5 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Form | Mikro |