Få mere at vide
Fisherbrand™ Farvekodet Micro PTFE rørestang
Artikelnummer. 11547193 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
2 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Farve:
Blå
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11547193
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges, når hurtig visuel identifikation er meget vigtig. Fisherbrand™ Farvekodet Micro PTFE Stir Bar fås i tre farver: blå, rød og gul.
  • Farvekodede mikrorørerstænger
  • Til brug, hvor identifikation er af største vigtighed
  • Bemærk: Farvede PTFE-belægninger er ikke så inaktive som ren PTFE
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Gul
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Diameter (metrisk) 2 mm
Længde (metrisk) 7 mm
Mængde 10/Pk.
Form Mikro