Få mere at vide
3M™ Beskyttelsesdragt 4532+, blå
Artikelnummer. 15780038 Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Small
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15780038
Brand: 3M™ 7100015967
Coverall har en unik specialistmaterialebehandling, som giver forbedret væskehold ud med tilsat olie- og alkoholafvisning. Certificeret til Type 5 for farlige partikler og Type 6 for begrænset kemisk sprøjt, 4532+ overall tilbyder den bløde åndbare komfort som en SSMMS med den forbedrede væskeydeevne, der normalt er forbundet med et laminat.
  • Unique liquid repellency with oil and alcohol resistance material treatment
  • Soft and strong multi-layered 52 gsm SSMMS for strong performance
  • Made from super breathable SSMMS non-woven for effective release of body heat and moisture and reduced heat stress
  • 3 panel hood, reinforced triangular gusset panel, 2-way zip and storm flap with sealable tape, elasticated back and ankles to better freedom of movement
  • Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
  • EN 1073-2 nuclear particulate hold out
  • Knitted cuffs and elastic waist and ankles for a better fit and freedom of movement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protective Coveralls
Størrelse Small
Køn Unisex
Materiale SSMMS
Farve Blue
Engangs Single-use
Talje stil Elastic
Manchet stil Knit
Lukketype Front Zipper
Sterilitet Non-sterile
Certificeringer/compliance CE Category III , EN 1073-2 radioactive particles , EN 1149-5 - electrostatic properties , EN 13034: 2005 + A1: 2009 Type 6 liquid splash , EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 Type 5 harmful particles
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE Category III, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6, EN ISO 13982-1:2004 Type 5