Få mere at vide
3M™ Beskyttelsesdragt 4532+, blå
Artikelnummer. 15750048 Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Small
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15750048
Brand: 3M™ 7100016004
Coverall har en unik specialistmaterialebehandling, som giver forbedret væskehold ud med tilsat olie- og alkoholafvisning. Certificeret til Type 5 for farlige partikler og Type 6 for begrænset kemisk sprøjt, 4532+ overall tilbyder den bløde åndbare komfort som en SSMMS med den forbedrede væskeydeevne, der normalt er forbundet med et laminat.
  • Unik væskeafvisning med olie- og alkoholbestandig materialebehandling
  • Blød og stærk flerlags 52 gsm SSMMS for stærk ydeevne
  • Lavet af super åndbart SSMMS non-woven til effektiv frigivelse af kropsvarme og fugt og reduceret varmestress
  • 3-panels hætte, forstærket trekantet kilepanel, 2-vejs lynlås og stormklap med forseglbar tape, elastisk ryg og ankler for bedre bevægelsesfrihed
  • Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
  • EN 1073-2 nukleare partikler holder ud
  • Strikkede manchetter og elastisk talje og ankler for bedre pasform og bevægelsesfrihed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overtræksdragt
Størrelse 4X-stor
Køn Unisex
Materiale SSMMS
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Manchet stil Strikke
Lukketype Lynlås foran
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance CE Kategori III, EN 1073-2 radioaktive partikler, EN 1149-5 - elektrostatiske egenskaber, EN 13034: 2005 + A1: 2009 Type 6 væskesprøjt , EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 Type 5 skadelige partikler
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE Kategori III, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6, EN ISO 13982-1:2004 Type 5