Få mere at vide
Spectrum™ Labs Blå polypropylen standardlukninger
Artikelnummer. 11445979
Skift visning
Bredde (metrisk):
23 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11445979 75 mm Pakke med 10
11425979 23 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445979 Leverandør Spectrum™ Labs Leverandørnr. 142938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 DKK
    993.74 DKK / Pakke med 10
    Spare 86.26 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Disse polypropylen lukninger låser over slangen og danner en sæk, der sikrer en lækagesikker forsegling
Disse polypropylen-lukninger låser over slangen og danner en sæk, der sikrer en lækagesikker forsegling. Regelmæssige lukninger vil flyde i vand. De eliminerer behovet for at binde knuder i dialyseslanger, en praksis, der kan påvirke porøsiteten af en membran negativt. Lettere end vand, almindelige lukninger bruges normalt med vægtede eller magnetisk vægtede lukninger. Fastgør en almindelig lukning til toppen af dialyseslangen og en vægtet eller magnetisk vægtet lukning til bunden for lodret flydende. Ikke til brug med celluloseestermembranslanger. Autoklaverbar.
Specifications
Produkttype Standard lukning
Materiale Polypropylen
Bredde (metrisk) 75 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Standard lukning
Farve Blå
Steriliseringsmetode Autoklaverbar
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 121 °C
Mængde 10 Pk.
Til brug med (applikation) Til standardkarakter RC dialyseslange