Få mere at vide
3M™ Blue Disposable Visitor Lab Coats, Series 4400
Artikelnummer. 12991325 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12991325 Large Pakke med 50
12961335 Medium Pakke med 50
12981335 2X-Large Pakke med 50
12911335 X-Large Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12991325 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000089701
Use for hygiene applications. The 3M Disposable Visitor Lab Coats series is made from lightweight polypropylene.
  • Ideal for hygiene applications
  • 100% soft, breathable, and lightweight polypropylene
  • Zip fastener
  • Internal pocket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Lab Coat
Størrelse Large
Materiale Polypropylene
Farve Blue
Lukketype Zipper
Manchet stil Elastic
Engangs Single-use
Sømtype Serged
Størrelse (engelsk) Bryst 36 to 38 in.
Størrelse (metrisk) bryst 91 to 97 cm
Certificeringer/compliance CE Category 1
Til brug med (applikation) Non-hazardous liquids and dust
Inkluderer Internal pocket on the wearers left hand side (measuring 13 H x 12cm W)
Emballagetype Individual packaging