Få mere at vide
3M™ Blue Disposable Visitor Lab Coats, Series 4400
Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Ideal for hygiene applications
- 100% soft, breathable, and lightweight polypropylene
- Zip fastener
- Internal pocket
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lab Coat |
| Størrelse | 2X-Large |
| Materiale | Polypropylene |
| Farve | Blue |
| Lukketype | Zipper |
| Manchet stil | Elastic |
| Engangs | Single-use |
| Sømtype | Serged |
| Størrelse (engelsk) Bryst | 40 to 43 in. |
| Størrelse (metrisk) bryst | 102 to 109 cm |
| Vis mere |