Få mere at vide
Kautex™ Blå polypropylen skruelukninger
Til brug med (udstyr):
10 til 1000 ml flaske
2500 ml flaske
Diameter (metrisk):
32 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lækagesikker konisk tætning
- Blå farve til indholdsidentifikation
- Polypropylen konstruktion for styrke og holdbarhed
- Fås til flasker med kapaciteter på 10 til 2500 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Inkluderer | Aftræksring og konisk tætning |
| Materiale | Polypropylen |
| Trådstørrelse (metrisk) | 00 mm |
| Halsfinish | 00 mm |
| Produkttype | Skruelåg |
| Til brug med (udstyr) | 10 til 1000 ml flaske |
| Diameter (metrisk) | 32 mm |