Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen Slangemundstykke til Buerkle™ Stophane
Artikelnummer. 10188952 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
8 mm
12 mm
Længde (metrisk):
45 mm
50 mm
Plug Bore:
6 mm
10 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Plug Bore
10188952 8 mm 45 mm 6 mm
10033732 12 mm 50 mm 10 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10188952 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 05251308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 DKK
    127.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.76 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Buerkle™ Blå polypropylen slangedyse er et vandtæt tilbehør til brug med Buerkle™ Stophane.
  • Mediekontaktende dele konstrueret af polypropylen, polyethylen og PTFE
  • Fås i en række størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Slangemundstykke
Plug Bore 6 mm
Diameter (metrisk) 8 mm
Oversigt Blå
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) 45 mm
Til brug med (applikation) Connecting
Til brug med (udstyr) Stophane Udløbshane
Inkluderer Hose Nozzle
Farve Blue