Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen Slangemundstykke til Buerkle™ Stophane
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk):
8 mm
12 mm
Beskrivelse
- Mediekontaktende dele konstrueret af polypropylen, polyethylen og PTFE
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slangemundstykke |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Oversigt | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Stophane Udløbshane |