Få mere at vide
Fisherbrand™ Farvekodet Octahedral PTFE-rørestang
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
13 mm
Farve:
Blå
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Farvekodede, ottekantede omrørerstænger
- Til brug, hvor identifikation er af største vigtighed
- Bemærk: Farvede PTFE-belægninger er ikke så inaktive som ren PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Gul |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Diameter (engelsk) | 0,3125 tommer. |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Længde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 38 mm |
| Mængde | 5/Pk. |
| Vis mere |