Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Gul |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Diameter (engelsk) | 0,3125 tommer. |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Længde (engelsk) | 0,875 tommer |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 22 mm |
| Mængde | 5/Pk. |
| Vis mere |