Få mere at vide
Fisherbrand™ Farvekodet Octahedral PTFE-rørestang
Artikelnummer. 11582303 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
13 mm
Farve:
Blå
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11582303
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges, når hurtig visuel identifikation er meget vigtig. Fisherbrand™ Farvekodet Octahedral PTFE Stir Bar fås i tre farver: blå, rød og gul.
  • Farvekodede, ottekantede omrørerstænger
  • Til brug, hvor identifikation er af største vigtighed
  • Bemærk: Farvede PTFE-belægninger er ikke så inaktive som ren PTFE
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Rød
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Diameter (engelsk) 0,3125 tommer.
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 38 mm
Mængde 10/Pk.
Form Oktaedral