Få mere at vide
Fisherbrand™ Farvekodet Octahedral PTFE-rørestang
Artikelnummer. 11572313 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
13 mm
Farve:
Blå
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
11572313 38 mm 8 mm Gul Pakke med 10
12574987 15 mm 8 mm Blå Pakke med 10
11848912 22 mm 8 mm Blå Pakke med 10
11522313 38 mm 8 mm Blå Pakke med 10
11532313 51 mm 8 mm Blå Pakke med 10
11888912 75 mm 13 mm Blå Pakke med 5
11792145 13 mm 8 mm Blå Pakke med 10
11512313 25 mm 8 mm Blå Pakke med 10
11888902 13 mm 8 mm Rød Pakke med 10
11898902 15 mm 8 mm Rød Pakke med 10
11808912 22 mm 8 mm Rød Pakke med 10
11582303 38 mm 8 mm Rød Pakke med 10
11572303 25 mm 8 mm Rød Pakke med 10
11963574 75 mm 13 mm Rød Pakke med 5
11542313 13 mm 8 mm Gul Pakke med 10
11898912 15 mm 8 mm Gul Pakke med 10
11808922 22 mm 8 mm Gul Pakke med 10
11828922 38 mm 8 mm Gul Pakke med 5
11562313 25 mm 8 mm Gul Pakke med 10
13573120 75 mm 13 mm Gul Pakke med 5
11582313 51 mm 8 mm Gul Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 11572313
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges, når hurtig visuel identifikation er meget vigtig. Fisherbrand™ Farvekodet Octahedral PTFE Stir Bar fås i tre farver: blå, rød og gul.
  • Farvekodede, ottekantede omrørerstænger
  • Til brug, hvor identifikation er af største vigtighed
  • Bemærk: Farvede PTFE-belægninger er ikke så inaktive som ren PTFE
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Gul
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Diameter (engelsk) 0,3125 tommer.
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 38 mm
Mængde 5/Pk.
Form Oktaedral