Få mere at vide
ABEBA™ Blå autoklaverbare træsko 9610
Artikelnummer. 15196946
Skift visning
Størrelse:
41/42
43/44
Pakningsstørrelse:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15196946 43/44 1 par
15273715 - -
15293715 - -
15166946 41/42 -
15203725 - -
15106956 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15196946 Leverandør ABEBA™ Leverandørnr. 9610/43/44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00 DKK
    353.49 DKK / 1 par
    Spare 29.51 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Antistatisk og autoklaverbar ved 121 °C. Høj skridsikkerhed.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmateriale
  • Blå
  • Antistatisk
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • DOBBELT STØRRELSER, brug venligst lige størrelse, når du afgiver din ordre (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Farve Blå
Størrelse 43/44
Modstandsdygtig overfor Statisk
Produkttype Sko med kontrollerede miljøer