Få mere at vide
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model CS721
Artikelnummer. p-7229373
Størrelse:
7
8
9
10
11
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 17807371
Brand: SHOWA™ CS72107S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
The SHOWA CS721 chemical-resistant gloves keep wearers safe from harmful substances, with an elongated forearm for extra protection. A rough finish nitrile palm coating offers enhanced grip, whilst the powdered liner wicks away perspiration to prevent slipping and discomfort.
  • Durable
  • Keeps oil and dust out of the glove, ensuring optimum tactile precision.
Tekniske data
Kloreret Nej
Farve Blå
Fingertykkelse (engelsk) 48.4 mil
Fingertykkelse (metrisk) 1.23 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril, Polyester
Håndfladetykkelse (engelsk) 13.7 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 350 mm
Størrelse 7
Tykkelse (engelsk) 13.7 in.
Tykkelse (metrisk) 350 mm
EN388 Standard EN388:3132A
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLMNOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Handske
Foring Foret
Længde (engelsk) 13.7 in
Længde (metrisk) 350 mm