Få mere at vide
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model CS721
Artikelnummer. 17837371
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17837371 10
17807371 7
17817371 8
17827371 9
17847371 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Code produit. 17837371 missing translation for 'mfr' SHOWA™ missing translation for 'supplierNo' CS72110XL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
The SHOWA CS721 chemical-resistant gloves keep wearers safe from harmful substances, with an elongated forearm for extra protection. A rough finish nitrile palm coating offers enhanced grip, whilst the powdered liner wicks away perspiration to prevent slipping and discomfort.
  • Durable
  • Keeps oil and dust out of the glove, ensuring optimum tactile precision.
Spécification
Kloreret Nej
Farve Blå
Fingertykkelse (engelsk) 48.4 mil
Fingertykkelse (metrisk) 1.23 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril, Polyester
Håndfladetykkelse (engelsk) 13.7 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 350 mm
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 13.7 in.
Tykkelse (metrisk) 350 mm
EN388 Standard EN388:3132A
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLMNOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Handske
Foring Foret
Længde (engelsk) 13.7 in
Længde (metrisk) 350 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.