Få mere at vide
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model CS721
Størrelse:
7
8
9
10
11
Beskrivelse
- Durable
- Keeps oil and dust out of the glove, ensuring optimum tactile precision.
Tekniske data
Tekniske data
| Kloreret | Nej |
| Farve | Blå |
| Fingertykkelse (engelsk) | 48.4 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 1.23 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril, Polyester |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 13.7 in. |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 350 mm |
| Størrelse | 9 |
| Tykkelse (engelsk) | 13.7 in. |
| Vis mere |