Få mere at vide
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model CS721
Artikelnummer. 17807371
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17807371 7
17817371 8
17827371 9
17837371 10
17847371 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17807371 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. CS72107S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00 DKK
    311.00 DKK / 6 par
    Spare 74.00 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
The SHOWA CS721 chemical-resistant gloves keep wearers safe from harmful substances, with an elongated forearm for extra protection. A rough finish nitrile palm coating offers enhanced grip, whilst the powdered liner wicks away perspiration to prevent slipping and discomfort.
  • Durable
  • Keeps oil and dust out of the glove, ensuring optimum tactile precision.
Tekniske data
Kloreret Nej
Farve Blå
Finger Thickness (English) 48.4 mil
Fingertykkelse (metrisk) 1.23 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril, Polyester
Palm Thickness (English) 13.7 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 350 mm
Størrelse 7
Tykkelse (engelsk) 13.7 in.
Tykkelse (metrisk) 350 mm
EN388 Standard EN388:3132A
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLMNOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Handske
Foring Foret
Længde (engelsk) 13.7 in
Længde (metrisk) 350 mm