missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SHOWA™ Blå nitril kemikalieresistente handsker, model 7555 EBT

Artikelnummer. p-7250537
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
11
Lille
Medium
Større
X-Large
X-Small
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17817331

Brand: SHOWA™ 755506XS

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

En 100 % nitril engangshandske, der er designet til at reducere irritations- og allergirisici, samt give kemisk beskyttelse.

  • Ved at klorere handsken øges komforten, og følelsen af klæbrighed fjernes.
  • Nitrilkonstruktionen beskytter mod kemisk indtrængning og fremspring.
  • Fri for latex, pudder og silikone for at forhindre allergiske reaktioner og hudirritation.

Tekniske data

Kloreret Ja
Applikationer Industri
Farve Blå
Fingertykkelse (engelsk) 4,7 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Latex fri Ja
Materiale Biologisk nedbrydelig nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 4,7 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Størrelse X-Small
Tykkelse (engelsk) 4,7 mio
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Udvidet
Foring Uforet
Model- 7555 EBT
Længde (engelsk) 11,6''
Længde (metrisk) 295 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.