Få mere at vide
SHOWA™ Blå nitril kemikalieresistente handsker, model 7555 EBT
Artikelnummer. 17837331
Skift visning
Størrelse:
11
Lille
Medium
Større
X-Large
X-Small
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17837331 Medium
17817331 X-Small
17827331 Lille
17847331 Større
17857331 X-Large
17867331 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17837331 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. 755508M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 DKK
    162.22 DKK / Pakke med 100
    Spare 46.78 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
En 100 % nitril engangshandske, der er designet til at reducere irritations- og allergirisici, samt give kemisk beskyttelse.
  • Ved at klorere handsken øges komforten, og følelsen af klæbrighed fjernes.
  • Nitrilkonstruktionen beskytter mod kemisk indtrængning og fremspring.
  • Fri for latex, pudder og silikone for at forhindre allergiske reaktioner og hudirritation.
Tekniske data
Kloreret Ja
Applikationer Industri
Farve Blå
Finger Thickness (English) 4,7 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Latex fri Ja
Materiale Biologisk nedbrydelig nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Størrelse Medium
Tykkelse (engelsk) 4,7 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Udvidet
Foring Uforet
Model- 7555 EBT
Længde (engelsk) 11,6''
Længde (metrisk) 295 mm