Få mere at vide
SHOWA™ Blå nitril kemikalieresistente handsker, model 7555 EBT
Artikelnummer. 17817331
Størrelse:
11
Lille
Medium
Større
X-Large
X-Small
Artikelnummer. 17817331
Brand: SHOWA™ 755506XS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En 100 % nitril engangshandske, der er designet til at reducere irritations- og allergirisici, samt give kemisk beskyttelse.
  • Ved at klorere handsken øges komforten, og følelsen af klæbrighed fjernes.
  • Nitrilkonstruktionen beskytter mod kemisk indtrængning og fremspring.
  • Fri for latex, pudder og silikone for at forhindre allergiske reaktioner og hudirritation.
Tekniske data
Kloreret Ja
Applikationer Industri
Farve Blå
Fingertykkelse (engelsk) 4,7 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Latex fri Ja
Materiale Biologisk nedbrydelig nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 4,7 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Størrelse X-Small
Tykkelse (engelsk) 4,7 mio
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Udvidet
Foring Uforet
Model- 7555 EBT
Længde (engelsk) 11,6''
Længde (metrisk) 295 mm