Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Blå mikroskopobjektglas med reaktionsbrønde
Description
- Fremstillet af sodakalkglas af tredje hydrolytisk klasse
- I overensstemmelse med DIN ISO 8037/1
- Dimensioner ca. 76 x 26 mm
- Tykkelse ca. 1 mm (tolerance± 0,05 mm)
- Med 90° slebne kanter
- Med silkeagtig frostet markeringsareal på ca. 20 mm på den ene side
- Forrenset, klar til brug, autoklaverbar
- 50 styk i en æske, 50 æsker i en karton
Spécification
Spécification
| Længde (metrisk) | 76 mm |
| Bredde (metrisk) | 26 mm |
| nr. pr. sag | 2500 |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Kanter | 90° , Jord |
| Frostet | Ja |
| Materiale | Soda Lime Glas Type III, hydrolytisk klasse |
| Forrenset | Ja |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Type | Objektglas til mikroskop |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?