Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Blå mikroskopobjektglas med reaktionsbrønde
Artikelnummer. 10622434
Nå tælle:
2
10
Artikelnummer. 10622434
Brand: Marienfeld Superior™ 1215671
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Marienfeld Superior™ Soda Lime glasmikroskopglas med omhyggeligt slebet og polerede hulrum til forskningsbehov i laboratoriet.
  • Fremstillet af sodakalkglas af tredje hydrolytisk klasse
  • I overensstemmelse med DIN ISO 8037/1
  • Dimensioner ca. 76 x 26 mm
  • Tykkelse ca. 1 mm (tolerance± 0,05 mm)
  • Med 90° slebne kanter
  • Med silkeagtig frostet markeringsareal på ca. 20 mm på den ene side
  • Forrenset, klar til brug, autoklaverbar
  • 50 styk i en æske, 50 æsker i en karton
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
nr. pr. sag 2500
nr. pr. pakke 50
Kanter 90° , Jord
Frostet Ja
Materiale Soda Lime Glas Type III, hydrolytisk klasse
Forrenset Ja
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Objektglas til mikroskop
Nå tælle 2
Farve Blå
Certificeringer/compliance DIN ISO 8037/1
Hjørnestil 90°
Oversigt Epoxyharpiksfarvet maske med reaktionsbrønde
Diameter (metrisk) 11 mm
Mængde 50 stk i papæske
Skriveflade Silkeblødt matteret markeringsområde
Dimensioner (L x B) 76 x 26 mm