Få mere at vide
Buerkle™ Blå måleske
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16585230 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
2,5 ml
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16585230
Brand: Buerkle™ 53784044
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Måleskeer i en unik blå nuance, der ikke forekommer ofte i fødevarer, hvilket gør dem nemme at finde og visuelt identificere.
  • Sterile versioner er individuelt pakket og strålesteriliseret
  • Brugen af blå værktøjer hjælper således med at opfylde kravene i HACCP-fareanalysen og -vurderingen i forhold til fremmedlegemer
  • Dette er et vigtigt kriterium, især inden for fødevareforarbejdning og -produktion og i dyrefoder- og medicinalindustrien
  • Volumetriske og doseringsskeer kan bruges til at måle små mængder pulver, granulat og væsker nøjagtigt og dosere dem præcist
  • For præcis måling fjernes overskydende medium fra den øverste kant af skeen
  • Indholdsvolumenet er indgraveret på håndtaget
  • Den flade forkant af den volumetriske ske er ideel til at opsamle medium fra bunden af beholderen eller til at komme ind i hjørnerne af beholderen, hvilket giver mulighed for god tømning af små resterende mængder
  • Den flade bund gør det muligt at sætte den volumetriske ske ned uden at spilde indholdet
  • Engangsdoseringsskeen er velegnet til brug som prøveske til udtagning af små prøvemængder
  • Da den volumetriske plastikske er udviklet til engangsbrug, er der ingen rengøring, og muligheden for krydskontaminering og urenheder er udelukket
  • Doseringsskeerne og volumetriske skeer er velegnede til præcis måling til kemiske og farmaceutiske applikationer, kosmetik, dyrefoder og fødevare- og drikkevareindustrien
  • Kan bruges som en del af HACCP/IFS håndtering af fremmedlegemer
  • Især til fødevare-, dyrefoder- og medicinalindustrien
  • Med afstrygerkant
  • Til engangsbrug
  • Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100
Oversigt Doseringsskeer med afstrygerkant for nøjagtig måling
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Farve Blå
Certificeringer/compliance Fødevarekontakt, rækkevidde, RoHS
Engangs Engangsbrug
Produkttype Ske
Til brug med (applikation) Især for fødevare-, foder- og medicinalindustrien
Materiale Polystyren