Beskrivelse
- Til brug med Gbox Mini, NuGenius, Ingenius.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Syngene |
| Til brug med (applikation) | UV til blåt lys konvertering |
| Farve | Blå |
| Til brug med (udstyr) | Gbox Mini, Nugenius, Ingenius |
| Mængde | 1 stk. |
| Størrelse | 21 x 26 cm |
| Spænding | 100/115/220/230 V |
| Produkttype | Konverter skærm |