Få mere at vide
Syngene™ Blå LED transilluminator
Artikelnummer. 16544331 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bølgelængde:
470 nm
Artikelnummer. Bølgelængde
16544331 470 nm
1 options
Artikelnummer. 16544331 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. BTULTRABRIGHTLED
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9845.00 DKK
    9246.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 598.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Blå LED-transilluminator udstyret med et visningsområde.
  • Selv blå epi LED-belysning
  • Høj følsomhed med forbedret S/N-forhold
  • Billede en række fluoroforer - EtBr, SYBRSafe, GelGreen , SYBR Guld, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed
  • LED er sikkert for hud og øjne uden skader på DNA
Tekniske data
Produkttype LED transilluminator
Inkluderer Visningsområde (20 x 16 cm)
Spænding 100/115/220/230 V
Intensitet Fast
Bølgelængde 470 nm
Belysningstype LED blå