Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products™ Blå Heavy Duty Autoklaverbar SMS Muffedæksel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17904136 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
0,5 til 1 tommer.
1 til 1,75 tommer.
1,75 til 2,5 tommer.
10 til 14 tommer.
2 til 2,75 tommer.
2,5 til 4 tommer.
3,5 til 4 tommer.
4 til 5,5 tommer.
5,5 til 8 tommer.
8 til 12 tommer.
Bredde (engelsk):
0,5 til 1 tommer.
1 til 1,75 tommer.
1,75 til 2,5 tommer.
10 til 14 tommer.
2 til 2,75 tommer.
2,5 til 4 tommer.
3,5 til 4 tommer.
4 til 5,5 tommer.
5,5 til 8 tommer.
8 til 12 tommer.
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Bredde (engelsk)
17904136 0,5 til 1 tommer. 0,5 til 1 tommer.
17974116 1 til 1,75 tommer. 1 til 1,75 tommer.
17934136 1,75 til 2,5 tommer. 1,75 til 2,5 tommer.
17994116 2 til 2,75 tommer. 2 til 2,75 tommer.
17924136 2,5 til 4 tommer. 2,5 til 4 tommer.
17934126 3,5 til 4 tommer. 3,5 til 4 tommer.
17944136 4 til 5,5 tommer. 4 til 5,5 tommer.
17954126 5,5 til 8 tommer. 5,5 til 8 tommer.
17954136 8 til 12 tommer. 8 til 12 tommer.
17944126 10 til 14 tommer. 10 til 14 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17904136 Leverandør Keystone Cleanroom Products™ Leverandørnr. MFKCRP30003
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne 50 g/m 2SMS Autoklaverbart muffedæksel giver en mikrobiel barriere ideel til farmaceutiske produktionsapplikationer.
  • Eliminer behovet for at skære ark af steriliseringsindpakningsmaterialer og fastgøre dem med autoklavetape og gummibånd
  • Omkostningseffektiv, tidsbesparende tilgang standardiserer udstyrsforberedelsesprocessen, minimerer partikeldannelse, samtidig med at den sikrer god aseptisk teknik ved fjernelse efter sterilisering
  • Fjerner rester af autoklavebånd
  • Designet til autoklavecyklusser (121 °C til 135 °C)
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation og opsætning af udstyr
  • Hydrofobisk og modstår rivning og punkteringer
  • Fnugfri
  • Fremstillet og pakket ind ISO certificerede renrum
  • Praktisk pakket: 100 omslag pr. varmeforseglet og mærket polypose
  • Overensstemmelsescertifikater sendes sammen med alle forsendelser
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Elastik
Farve Lyseblå
Engangs Engangsbrug
Materiale Forstærket Multicoated Plast
Sterilitet Ikke steril
Temperaturområde (metrisk) 121 °C til 135 °C
Længde (engelsk) 0,5 til 1 tommer.
Bredde (engelsk) 0,5 til 1 tommer.
Produkttype Rundt omslag
Længde (metrisk) 1,3 til 2,54 cm
Bredde (metrisk) 1,27 til 2,54 cm