Få mere at vide
Buerkle™ Graduerede plastbægre med håndtag
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Permanente blå blæk gradueringer
- Gennemskinnelig
- Autoklaverbar til 121 °C
- Velegnet til fødevarer
- Integreret håndtag og tud for nem drypfri hældning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) base | 95 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 116 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarer |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Inkluderer | Håndtag |
| Mængde | 6/Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Vis mere |