Få mere at vide
Buerkle™ Graduerede plastbægre med håndtag
Artikelnummer. 10476663 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10476663
Brand: Buerkle™ 71043000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for at være praktisk talt uforgængelig og meget gennemsigtig. Buerkle™ Graduerede plastbægre med håndtag.
  • Permanente blå blæk gradueringer
  • Gennemskinnelig
  • Autoklaverbar til 121 °C
  • Velegnet til fødevarer
  • Integreret håndtag og tud for nem drypfri hældning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) base 120 mm
Diameter (metrisk) Øverst 170 mm
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarer
Højde (metrisk) 242 mm
Inkluderer Håndtag
Mængde 6/Pk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Skala Blå gradueret skala