Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B glasburetter med lige glasstophane, blå graduering
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Schellbach
- Kort linje
- Med blå graduering
- Acc. til DIN EN ISO 385
- Lige stophane med glasnøgle
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Glas |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Inkluderer | Schellbach Striber |
| Skala | Blå |
| Stophane | Lige |
| Stophane materiale | Glas |
| Tolerance | ±0,075 ml |
| Type | Buret |
| Klasse | Klasse B |
| Vis mere |