Få mere at vide
Hirschmann™ Blå afgangsklasse AS Glasburretter med lige glasstophane med PTFE-nøgle
Artikelnummer. 12720138
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 12720138
Brand: Hirschmann™ 3140360
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med lige glasstophane med PTFE nøgle.
  • Klasse AS burette
  • Fremstillet af DURAN™ glas
  • Schellbach striber for øget læsbarhed
  • Hovedpunkt ring graduering
  • Kalibreret til EX , DIN EN ISO 385
  • 10 ml volumen
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale Glas
Gradueringer 0.02 mL
Inkluderer Schellbach Striber
Skala Blå
Stophane Lige
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,02 ml
Type Uddannet Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385