Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Buretter med lige ventilstophane, blå graduering
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Schellbach
- Hovedpunkt ring graduering
- Med blå graduering
- Acc. til DIN EN ISO 385
- Lige ventilstophane med PTFE spindel
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
Materiale | Glas |
Gradueringer | 0.02 mL |
Inkluderer | Schellbach Striber |
Skala | Blå |
Stophane | Lige |
Stophane materiale | PTFE |
Tolerance | ±0,02 ml |
Type | Buret |
Klasse | Klasse AS |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ Klasse AS Buretter med lige ventilstophane, blå graduering >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion