Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Glasburetter, sidestophane med PTFE-spindel
Artikelnummer. 13187999
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 13187999
Brand: Hirschmann™ 3240370
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til automatisk dispensering af afmålte mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse AS Glasburetter, lateral stophane med PTFE-spindel er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Blå graduering, Schellbach
  • Hovedpunkt ring graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 385
  • Sidestophane med PTFE-spindel
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Glas
Gradueringer 0.05 mL
Inkluderer Schellbach Striber
Skala Blå
Stophane Lateral
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,03 ml
Type Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385