Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Glasburetter, sidestophane med PTFE-spindel
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Blå graduering, Schellbach
- Hovedpunkt ring graduering
- Acc. til DIN EN ISO 385
- Sidestophane med PTFE-spindel
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Materiale | Glas |
| Gradueringer | 0.05 mL |
| Inkluderer | Schellbach Striber |
| Skala | Blå |
| Stophane | Lateral |
| Stophane materiale | PTFE |
| Tolerance | ±0,03 ml |
| Type | Buret |
| Klasse | Klasse AS |
| Vis mere |