Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Blåt gradueret glasstophane titreringsapparat
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Inkluderer:
2000 ml opbevaringsflaske i klar glas
Ude Flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Klasse AS
- Fremstillet af DURAN &handel; borosilikatglas til modstandsdygtighed over for kemikalier og termisk chok
- Blå afgangstegn
- Med Schellbach striber for øget læsbarhed
- Sidehane af glas
- Med dateret batch-identifikation
- Hovedpunkt ring graduering
- Fås med eller uden 2000 ml klar glas opbevaringsflaske
- Acc. til DIN EN ISO 385
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Materiale | Glas |
| Gradueringer | 0.05 mL |
| Inkluderer | Ude Flaske |
| Skala | Blå |
| Stophane | Lateral |
| Stophane materiale | PTFE |
| Tolerance | ±0,5 ml |
| Vis mere |