Få mere at vide
Scotch-Brite™ Blå gulvpuder
Artikelnummer. p-7213739
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 17118830
Brand: Scotch-Brite™ 7100182686
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til hyppig polering med mindre støv og brænding, bruges til at genoprette glansen til kedelige gulve. Kan bruges vådt til regelmæssig vedligeholdelse af ubeskyttede gulve. Disse puder anbefales også til tør afisolering af bløde gulve.
  • Kraftig skrubbepude fjerner snavs, spild, skrammer og 1-2 lag finish
  • Efterlader overfladerne rene til overmaling
  • Designet til hyppig polering med mindre støv og forbrænding
  • Vaskbar og genanvendelig pude er økonomisk og hjælper med at udskyde udtjent bortskaffelse til lossepladser
  • Alsidige puder kan bruges til kraftig sprayrengøring og skumskrubning
  • Fås i størrelser til roterende og automatiske gulvmaskiner, der kører ved lav hastighed (175-600 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Afisoleringspuder
Farve Blå
Diameter (metrisk) 254 mm
Til brug med (applikation) Spray rengøring og skumskrubning
Til brug med (udstyr) Roterende og automatiske gulvmaskiner
Stil Rund