Få mere at vide
Scotch-Brite™ Blå gulvpuder
Artikelnummer. 17188830
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 17188830
Brand: Scotch-Brite™ 7100182693
Designet til hyppig polering med mindre støv og brænding, bruges til at genoprette glansen til kedelige gulve. Kan bruges vådt til regelmæssig vedligeholdelse af ubeskyttede gulve. Disse puder anbefales også til tør afisolering af bløde gulve.
  • Heavy-duty scrub pad removes dirt, spills, scuffs, and 1-2 coats of finish
  • Leaves surfaces clean for recoating
  • Designed for frequent burnishing with less dust and burning
  • Washable and reusable pad is economical and helps postpone end-of-life disposal to landfills
  • Versatile pads can be used for heavy-duty spray cleaning and foam scrubbing
  • Available in sizes for rotary and automatic floor machines running at low speed (175-600 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Stripping Pads
Farve Blue
Diameter (metrisk) 432 mm
Til brug med (applikation) Spray Cleaning, and Foam Scrubbing
Til brug med (udstyr) Rotary and Automatic Floor Machines
Stil Round