Få mere at vide
Scotch-Brite™ Blå gulvpuder
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Kraftig skrubbepude fjerner snavs, spild, skrammer og 1-2 lag finish
- Efterlader overfladerne rene til overmaling
- Designet til hyppig polering med mindre støv og forbrænding
- Vaskbar og genanvendelig pude er økonomisk og hjælper med at udskyde udtjent bortskaffelse til lossepladser
- Alsidige puder kan bruges til kraftig sprayrengøring og skumskrubning
- Fås i størrelser til roterende og automatiske gulvmaskiner, der kører ved lav hastighed (175-600 rpm)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Afisoleringspuder |
| Farve | Blå |
| Diameter (metrisk) | 330 mm |
| Til brug med (applikation) | Spray rengøring og skumskrubning |
| Til brug med (udstyr) | Roterende og automatiske gulvmaskiner |
| Stil | Rund |