Få mere at vide
Scotch-Brite™ Blå gulvpuder
Artikelnummer. 17118840
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Conditionnement:
Pakke med 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17118840
Marque: Scotch-Brite™ 7100182696
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Designet til hyppig polering med mindre støv og brænding, bruges til at genoprette glansen til kedelige gulve. Kan bruges vådt til regelmæssig vedligeholdelse af ubeskyttede gulve. Disse puder anbefales også til tør afisolering af bløde gulve.
  • Kraftig skrubbepude fjerner snavs, spild, skrammer og 1-2 lag finish
  • Efterlader overfladerne rene til overmaling
  • Designet til hyppig polering med mindre støv og forbrænding
  • Vaskbar og genanvendelig pude er økonomisk og hjælper med at udskyde udtjent bortskaffelse til lossepladser
  • Alsidige puder kan bruges til kraftig sprayrengøring og skumskrubning
  • Fås i størrelser til roterende og automatiske gulvmaskiner, der kører ved lav hastighed (175-600 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttype Afisoleringspuder
Farve Blå
Diameter (metrisk) 505 mm
Til brug med (applikation) Spray rengøring og skumskrubning
Til brug med (udstyr) Roterende og automatiske gulvmaskiner
Stil Rund
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis