Få mere at vide
Scotch-Brite™ Blå gulvpuder
Artikelnummer. 17118830
Skift visning
Diameter (metrisk):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
17118830 254 mm -
17128830 280 mm -
17118840 505 mm -
17128840 530 mm -
17138830 305 mm Pakke med 5
17148830 330 mm -
17158830 355 mm -
17168830 380 mm -
17178830 406 mm -
17188830 432 mm -
17198830 460 mm -
17108840 480 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17118830 Leverandør Scotch-Brite™ Leverandørnr. 7100182686
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    541.00 DKK
    312.76 DKK / Pakke med 5
    Spare 228.24 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til hyppig polering med mindre støv og brænding, bruges til at genoprette glansen til kedelige gulve. Kan bruges vådt til regelmæssig vedligeholdelse af ubeskyttede gulve. Disse puder anbefales også til tør afisolering af bløde gulve.
  • Kraftig skrubbepude fjerner snavs, spild, skrammer og 1-2 lag finish
  • Efterlader overfladerne rene til overmaling
  • Designet til hyppig polering med mindre støv og forbrænding
  • Vaskbar og genanvendelig pude er økonomisk og hjælper med at udskyde udtjent bortskaffelse til lossepladser
  • Alsidige puder kan bruges til kraftig sprayrengøring og skumskrubning
  • Fås i størrelser til roterende og automatiske gulvmaskiner, der kører ved lav hastighed (175-600 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Afisoleringspuder
Farve Blå
Diameter (metrisk) 254 mm
Til brug med (applikation) Spray rengøring og skumskrubning
Til brug med (udstyr) Roterende og automatiske gulvmaskiner
Stil Rund