Få mere at vide
Cytiva Blue Dextran 2000 Protein Standard
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Beskrivelse
- For use in protein isolation and purification
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blue |
| Produkttype | Protein Molecular Weight Standard |
| Form | Solid |
| Til brug med (applikation) | Determine the void volume in Gel filtration columns |
| Mængde | 10 g |