missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SHOWA™ Blå kemikalieresistente handsker, model CS710
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
7
8
9
10
11
Beskrivelse
- En dobbeltdyppet nitrilbelægning giver robust holdbarhed, mens den sømløse foring og naturlige latexfrie sammensætning sikrer komfort under lange perioder med slid.
- Forbedret greb fra den opskummede nitril håndfladebelægning giver ekstra greb, selv i olierede eller glatte omgivelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kloreret | Nej |
| Farve | Blå |
| Fingertykkelse (engelsk) | 57,8 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 1.47 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril, Polyester |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 57,8 mio |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 1.47 mm |
| Størrelse | 7 |
| Tykkelse (engelsk) | 57,8 mio |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion