Få mere at vide
SHOWA™ Blå kemikalieresistente handsker, model CS710
Beskrivelse
- En dobbeltdyppet nitrilbelægning giver robust holdbarhed, mens den sømløse foring og naturlige latexfrie sammensætning sikrer komfort under lange perioder med slid.
- Forbedret greb fra den opskummede nitril håndfladebelægning giver ekstra greb, selv i olierede eller glatte omgivelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kloreret | Nej |
| Farve | Blå |
| Finger Thickness (English) | 57,8 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 1.47 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril, Polyester |
| Palm Thickness (English) | 57,8 mio |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 1.47 mm |
| Størrelse | 11 |
| Tykkelse (engelsk) | 57,8 mio |
| Vis mere |