Få mere at vide
SHOWA™ Blå kemikalieresistente handsker, model CS710
Artikelnummer. 17827361
Størrelse:
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 17827361
Brand: SHOWA™ CS71009L
Prioriter komfort og bærersikkerhed med de CS710 kemikalieresistente handsker.
  • En dobbeltdyppet nitrilbelægning giver robust holdbarhed, mens den sømløse foring og naturlige latexfrie sammensætning sikrer komfort under lange perioder med slid.
  • Forbedret greb fra den opskummede nitril håndfladebelægning giver ekstra greb, selv i olierede eller glatte omgivelser.
Tekniske data
Kloreret Nej
Farve Blå
Fingertykkelse (engelsk) 57,8 mio
Fingertykkelse (metrisk) 1.47 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril, Polyester
Håndfladetykkelse (engelsk) 57,8 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 1.47 mm
Størrelse 9
Tykkelse (engelsk) 57,8 mio
Tykkelse (metrisk) 1.47 mm
EN388 Standard EN388:4122A
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER AJKLMNOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Handske
Foring Foret