Få mere at vide
SHOWA™ Blå kemikalieresistente handsker, model CS710
Artikelnummer. 17817361
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17817361 8
17807361 7
17827361 9
17837361 10
17847361 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17817361 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. CS71008M
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Prioriter komfort og bærersikkerhed med de CS710 kemikalieresistente handsker.
  • En dobbeltdyppet nitrilbelægning giver robust holdbarhed, mens den sømløse foring og naturlige latexfrie sammensætning sikrer komfort under lange perioder med slid.
  • Forbedret greb fra den opskummede nitril håndfladebelægning giver ekstra greb, selv i olierede eller glatte omgivelser.
Specifications
Kloreret Nej
Farve Blå
Finger Thickness (English) 57,8 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 1.47 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril, Polyester
Palm Thickness (English) 57,8 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 1.47 mm
Størrelse 8
Tykkelse (engelsk) 57,8 mil.
Tykkelse (metrisk) 1.47 mm
EN388 Standard EN388:4122A
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER AJKLMNOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Handske
Foring Foret