Få mere at vide
SHOWA™ Blå kemikaliebeskyttelseshandsker, model CS700
Artikelnummer. 17827351
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17827351 9
17807351 7
17817351 8
17837351 10
17847351 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17827351 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. CS70009L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00 DKK
    258.70 DKK / 10 par
    Spare 49.30 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Med anti-slip teknologi tilbyder CS700 fødevaresikre handsker isgreb og øget taktilitet.
  • En dobbeltdyppet nitrilbelægning giver kemisk beskyttelse og sikrer, at handskerne er meget holdbare for at holde brugeren sikker mod skadelige stoffer.
  • Kombinationen af en sømløs liner og naturligt latexfrit design er venlig mod huden.
Tekniske data
Kloreret Nej
Farve Blå
Finger Thickness (English) 45,6 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 1.16 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril, Polyester
Palm Thickness (English) 45,6 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 1.16 mm
Størrelse 9
Tykkelse (engelsk) 45,6 mil.
Tykkelse (metrisk) 1.16 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLMNOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Handske
Foring Foret