Få mere at vide
Fisherbrand™ Blå hætter til kantløse reagensglas
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
19 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Bacti-Caps™ give en fast, positiv dyrkningsrørlukning, der tillader en kontrolleret gasudveksling, hvilket viser sig at være et mere praktisk alternativ til vatpropper
- Monter kantløse og plastikrør med en udvendig diameter på 19 mm
- De tre fleksible finner støbt på den indvendige væg af hver hætte sikrer en positiv pasform, selv når der forekommer mindre variationer i rørstørrelsen
- Fremstillet af kemisk resistent jomfruplast, så de er upåvirkede af dyrkningsmedier, de fleste syrer, baser, alkoholer og estere
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 19 mm |
| Produkttype | Culture Tube lukning |
| Farve | Blå |
| Mængde | 100 pakke |
| Til brug med (udstyr) | Kantløse reagensglas med en udvendig diameter på 19 mm |